N-Methyl-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Methyl-4-[methyl(aminomethyl)]-1-phenyl-1H-pyrazole
OR59992-1G
APOSOR59992-1GEA
371
EUR
APOSOR59992-1G
N-Methyl-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
N-Methyl-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ Molecular Weight: 201,268 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109316 CAS-Nummer: 1031843-22-7 |