1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6000-2.5G
APOSOR6000-2.5GEA
0
EUR
APOSOR6000-2.5G
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone 98%
1-(4-Chlorophenylsulphonyl)-3,3-dimethyl-2-butanone
Formel:
C₁₂H₁₅ClO₃S Molecular Weight: 274,77 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082685 CAS-Nummer: 207974-06-9 |