1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-1,3-oxazole, 4-Oxazolecarbonitrile
OR60008-1G
APOSOR60008-1GEA
102
EUR
APOSOR60008-1G
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
1,3-Oxazole-4-carbonitrile
Formel:
C₄H₂N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08059302 CAS-Nummer: 55242-84-7 |