4-Indolboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR60010-1G
APOSOR60010-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60010-1G
4-Indolboronsäurepinakolester
4-Indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Molecular Weight: 243.11 g/mol Schmelzpunkt: 168…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08689896 CAS-Nummer: 388116-27-6 |