tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-5-bromopyrazine, 2-BOC protected
OR60011-1G
APOSOR60011-1GEA
85.8
EUR
APOSOR60011-1G
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate 98%
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate
Formel:
C₉H₁₂BrN₃O₂ Molecular Weight: 274,1100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08275683 CAS-Nummer: 914349-79-4 |