2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60023-1G
OR60023-250MG
APOSOR60023-1GEA
0
EUR
APOSOR60023-1G
APOSOR60023-250MG
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃ClN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739041 CAS-Nummer: 149849-92-3 |