3-Propoxypropane-1,2-diol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Propoxypropylene glycol

OR60027-5G
APOSOR60027-5GEA 203 EUR
APOSOR60027-5G
3-Propoxypropane-1,2-diol
3-Propoxypropane-1,2-diol
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 129…130 °C (25 mm Hg)
Dichte: 1,0244 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00128145
CAS-Nummer: 61940-71-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR