1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR60029-1G OR60029-5G OR60029-25G OR60029-100G
APOSOR60029-1GEA 0 EUR
APOSOR60029-1G APOSOR60029-5G APOSOR60029-25G APOSOR60029-100G
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₉H₁₅NO₃
Siedepunkt: 100…105 °C (0,5 mm Hg)
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00674099
CAS-Nummer: 85909-08-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR