4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR60031-25G OR60031-5G
APOSOR60031-25GEA 141 EUR
APOSOR60031-25G APOSOR60031-5G
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin 97%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈N₂S
Dichte: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023242
CAS-Nummer: 14001-63-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR