3-Aminopropylphosphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60033-1G
OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA
65.7
EUR
APOSOR60033-1G
APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formel:
C3H10NO3P Schmelzpunkt: 294 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008222 CAS-Nummer: 13138-33-5 |