2,6-Dichlornicotinonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine

OR60049-25G
APOSOR60049-25GEA 104 EUR
APOSOR60049-25G
2,6-Dichlornicotinonitril 97%
2,6-Dichlornicotinonitril
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 121…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411341
CAS-Nummer: 40381-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR