Ethyl 2-bromo-5-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-5-chloro-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole, Ethyl 2-bromo-5-chlorothiazole-4-carboxylate
OR60060-1G
APOSOR60060-1GEA
65.4
EUR
APOSOR60060-1G
Ethyl 2-bromo-5-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-bromo-5-chloro-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₅BrClNO₂S Molecular Weight: 270.531 g/mol Schmelzpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08704625 CAS-Nummer: 425392-44-5 |