Isochinolin-6-amin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Aminoisoquinoline

OR60070-1G OR60070-5G OR60070-10G
APOSOR60070-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60070-1G APOSOR60070-5G APOSOR60070-10G
Isochinolin-6-amin 97%
Isochinolin-6-amin
Formel: C₉H₈N₂
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114862
CAS-Nummer: 23687-26-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR