5-Hydroxy-2-adamantanon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Idramantone, 5-Hydroxyadamantan-2-one
OR60074-1G
APOSOR60074-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60074-1G
5-Hydroxy-2-adamantanon
5-Hydroxy-2-adamantanon
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,22 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192211 CAS-Nummer: 20098-14-0 |