1,5-Diaminonaphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Naphthalin-1,5-diamin, 1,5-Naphthylendiamin
OR60078-5G
APOSOR60078-5GEA 21.9 EUR
APOSOR60078-5G
1,5-Diaminonaphthalin
1,5-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 210 °C/5,25mmHg
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004029
CAS-Nummer: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III