2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60079-500MG
APOSOR60079-500MGEA
415
EUR
APOSOR60079-500MG
2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
Formel:
C₇H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03840171 CAS-Nummer: 89943-14-6 |