4-Chloro-6-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60081-1G
APOSOR60081-1GEA 29 EUR
APOSOR60081-1G
4-Chloro-6-methylpyrimidine
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02322991
CAS-Nummer: 3435-25-4