4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Methyl-4-anisaldehyde

OR60083-25G
APOSOR60083-25GEA 78.3 EUR
APOSOR60083-25G
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyd
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 80…85 °C/1mmHg
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003375
CAS-Nummer: 32723-67-4
EINECS: 251-177-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR