4-Amino-2-chlorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chlor-4-hydroxyanilin
OR60093-100G
APOSOR60093-100GEA
159
EUR
APOSOR60093-100G
4-Amino-2-chlorphenol 97%
4-Amino-2-chlorphenol
Formel:
C₆H₆ClNO Molecular Weight: 143.57 g/mol Schmelzpunkt: 150…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128891 CAS-Nummer: 3964-52-1 EINECS: 202-458-9 |