1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60098-100MG
APOSOR60098-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR60098-100MG
1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Molecular Weight: 248,301 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974044
CAS-Nummer: 403479-30-1