2,6-Dichlor-4-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR60099-1G
APOSOR60099-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60099-1G
2,6-Dichlor-4-methylpyridin
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N Molecular Weight: 162,02 g/mol |
MDL:
MFCD09264302 CAS-Nummer: 39621-00-6 |