Methyl-3-iod-1H-indazol-6-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-iodo-1H-indazole-6-carboxylate
OR60120-1G
APOSOR60120-1GEA
21.9
EUR
APOSOR60120-1G
Methyl-3-iod-1H-indazol-6-carboxylat
Methyl-3-iod-1H-indazol-6-carboxylat
Formel:
C₉H₇IN₂O₂ Molecular Weight: 302,0686 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781616 CAS-Nummer: 885518-82-1 |