6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Amino-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyano-4-picoline
OR60121-250MG
APOSOR60121-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR60121-250MG
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₇N₃
Molecular Weight: 133,151 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09839255
CAS-Nummer: 179555-10-3