Butyrophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylpropylketon

OR60127-100G
APOSOR60127-100GEA 125 EUR
APOSOR60127-100G
Butyrophenon
Butyrophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 222…230 °C
Schmelzpunkt: 41579 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009397
CAS-Nummer: 495-40-9
EINECS: 207-799-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR