1-Hydroxy-2-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60129-100G OR60129-250G OR60129-5G OR60129-500G
APOSOR60129-100GEA 0 EUR
APOSOR60129-100G APOSOR60129-250G APOSOR60129-5G APOSOR60129-500G
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
1-Hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₃
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003960
CAS-Nummer: 86-48-6
EINECS: 201-674-0