2,6-Dibromtoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR60137-25G
APOSOR60137-25GEA 71.2 EUR
APOSOR60137-25G
2,6-Dibromtoluol
2,6-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 112…113 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 44349 °C
Dichte: 1,812 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013524
CAS-Nummer: 69321-60-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR