(±)-δ-Decalacton 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (±)-5-Hydroxydecansäurelacton, (±)-δ-Dekalacton, (±)-Decan-5-olid, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-on
OR6014-100G
APOSOR6014-100GEA 32.2 EUR
APOSOR6014-100G
(±)-δ-Decalacton 95+%
(±)-δ-Decalacton
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170.25 g/mol
Siedepunkt: 117…120 °C/0.02mmHg
Dichte: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006649
CAS-Nummer: 705-86-2