2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 5-Bromo-4-methylpicolinylamine hydrochloride, (5-Bromo-4-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR60141-250MG
APOSOR60141-250MGEA
151
EUR
APOSOR60141-250MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-4-methylpyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₉BrN₂·ClH Molecular Weight: 237,525 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214201 CAS-Nummer: 1257535-47-9 |