5-Chloro-3-methylpyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-3-methylpicolinonitrile, 5-Chloro-2-cyano-3-methylpyridine
OR60143-1G
APOSOR60143-1GEA
43.5
EUR
APOSOR60143-1G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,581 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD17214209 CAS-Nummer: 156072-84-3 |