4-Hydroxycyclohexanon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR60149-25G
APOSOR60149-25GEA 142 EUR
APOSOR60149-25G
4-Hydroxycyclohexanon
4-Hydroxycyclohexanone
Formel: C₆H₁₀O₂
Siedepunkt: 256 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093817
CAS-Nummer: 13482-22-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR