6-Chloro-4-methylnicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-4-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Chloro-4-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-4-methylpyridine, 2-Chloro-4-methylpyridine-5-carboxylic acid
OR60150-1G
APOSOR60150-1GEA
60.9
EUR
APOSOR60150-1G
6-Chloro-4-methylnicotinic acid
6-Chloro-4-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,581 g/mol Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12755871 CAS-Nummer: 503555-50-8 |