2-Ethyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60171-1G
APOSOR60171-1GEA
53.8
EUR
APOSOR60171-1G
2-Ethyl-5-nitrobenzoxazol
2-Ethyl-5-nitrobenzoxazole
Formel:
C₉H₈N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
204771-74-4 |