2-Propyl-5-nitro-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Nitro-2-propyl-1,3-benzoxazole
OR60172-1G
APOSOR60172-1GEA
139
EUR
APOSOR60172-1G
2-Propyl-5-nitro-1,3-benzoxazole
2-Propyl-5-nitro-1,3-benzoxazole
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 206,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06496176 CAS-Nummer: 861211-72-5 |