Piperazine-1-carboximidamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60177-1G
APOSOR60177-1GEA
0
EUR
APOSOR60177-1G
Piperazine-1-carboximidamide
Piperazine-1-carboximidamide
Formel:
C₅H₁₂N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116543 CAS-Nummer: 45695-84-9 |