6,7-Dihydrocyclopenta[b]pyridin-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60178-1G
APOSOR60178-1GEA
52.2
EUR
APOSOR60178-1G
6,7-Dihydrocyclopenta[b]pyridin-5-one
6,7-Dihydrocyclopenta[b]pyridin-5-one
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371500 CAS-Nummer: 28566-14-5 |