1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl 3-[(methylamino)methyl]azetidine-1-carboxylate, 3-[(Methylamino)methyl]azetidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-((Methylamino)methyl)azetidine
OR60182-250MG
APOSOR60182-250MGEA 216 EUR
APOSOR60182-250MG
1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
1-Boc-3-(methylaminomethyl)azetidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 200,282 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08061965
CAS-Nummer: 1049730-81-5