8-Bromo-5-chloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60189-1G
APOSOR60189-1GEA
102
EUR
APOSOR60189-1G
8-Bromo-5-chloroquinoline
8-Bromo-5-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193679 CAS-Nummer: 1154741-20-4 |