Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR60193-25G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 72.5 EUR
APOSOR60193-25G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₅H₄N₂
Siedepunkt: 92…94 °C/2mmHg
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00234061
CAS-Nummer: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III