1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR60203-5G
APOSOR60203-5GEA
161
EUR
APOSOR60203-5G
1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride 95%
1-Phenylcyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₉H₁₂ClN Molecular Weight: 169,6500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07995722 CAS-Nummer: 73930-39-9 |