4-Ethinylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Pyridylacetylene
OR60207-1G
APOSOR60207-1GEA 62.5 EUR
APOSOR60207-1G
4-Ethinylpyridin
4-Ethinylpyridin
Formel: C₇H₅N
Molecular Weight: 103,12 g/mol
Schmelzpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04038420
CAS-Nummer: 2510-22-7