Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 338 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formel: C₈H₇N₃O
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13176747
CAS-Nummer: 103313-38-8