(±)-δ-Dodecalacton

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (±)-Tetrahydro-6-heptyl-2H-pyran-2-on, (±)-Dodecan-5-olid, (±)-δ-Dodekalacton, (±)-5-Hydroxydodecansäurelacton

OR6022-5G
APOSOR6022-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6022-5G
(±)-δ-Dodecalacton
(±)-δ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Molecular Weight: 198.31 g/mol
Siedepunkt: 126 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0.942 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006651
CAS-Nummer: 713-95-1
EINECS: 211-932-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR