10-Brom-1-decen 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60224-25G
APOSOR60224-25GEA 92.8 EUR
APOSOR60224-25G
10-Brom-1-decen 95%
10-Bromodec-1-ene
Formel: C₁₀H₁₉Br
Molecular Weight: 219,1600 g/mol
Siedepunkt: 50 °C/0,3mmHg
Dichte: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078660
CAS-Nummer: 62871-09-4