2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G
APOSOR60236-1GEA
56.7
EUR
APOSOR60236-1G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formel:
C₄H₅ClN₄ Molecular Weight: 144.56 g/mol Schmelzpunkt: 136…139 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09049072 CAS-Nummer: 63286-29-3 |