2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR60250-1G
APOSOR60250-1GEA 26.1 EUR
APOSOR60250-1G
2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril 97%
2-Aminopyrimidin-5-carbosäurenitril
Formel: C₅H₄N₄
Molecular Weight: 120,1121 g/mol
Schmelzpunkt: 275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232791
CAS-Nummer: 1753-48-6