2-Ethylfuran

Lieferant: Apollo Scientific

OR6028-10G OR6028-25G
APOSOR6028-10GEA 49.5 EUR
APOSOR6028-10G APOSOR6028-25G
2-Ethylfuran
2-Ethylfuran
Formel: C₆H₈O
Siedepunkt: 92…93 °C/768mmHg
Dichte: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003259
CAS-Nummer: 3208-16-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR