Geranylacetat 98%

Lieferant: Apollo Scientific

OR6044-25G OR6044-100G
APOSOR6044-25GEA 72.5 EUR
APOSOR6044-25G APOSOR6044-100G
Geranylacetat 98%
Geranylacetat
Formel: C₁₂H₂₀O₂
Siedepunkt: 138 °C/25mmHg
Dichte: 0,916 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015037
CAS-Nummer: 105-87-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR