1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: O-(3-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
OR6062-1G
APOSOR6062-1GEA 205 EUR
APOSOR6062-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-chlorbenzolchlorid
Formel: C₇H₉Cl₂NO
Schmelzpunkt: 206…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01114569
CAS-Nummer: 29605-78-5