6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6081-1G
APOSOR6081-1GEA 244 EUR
APOSOR6081-1G
6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09064948
CAS-Nummer: 160017-13-0
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III