2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(2-Cyanophenyl)-4-methyl-1,4-diazepane, 2-(4-Methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitrile
OR6083-1G
APOSOR6083-1GEA
149
EUR
APOSOR6083-1G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzonitrile
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₇N₃ Molecular Weight: 215,294 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09065002 CAS-Nummer: 204078-93-3 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |